Descripción
- La solución más económica sin sacrificar la calidad de las separaciones estándar
- Gran selección de tamaños de cartucho de 4 g a 5000 g
- No RFID adecuado para cualquier sistema de BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim o Yamazen
- La sílice es ideal para aplicaciones básicas y compuestos polares con disolventes orgánicos
- La sílice funcionalizada con amino proporciona mejores formas de pico con compuestos polares y básicos, y es ideal para hidratos de carbono
- La sílice funcionalizada con C18 es ideal para péptidos y compuestos no polares en una fase móvil acuosa
- La sílice funcionalizada con diol proporciona una selectividad alternativa para diversos tipos de polaridad y es ideal para lípidos
- La alúmina neutra es ideal para aldehídos, cetonas y ésteres
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Sílice |
| Incluye | 10 unidad |
| Resolución | 40-63 μm |
| Peso del lecho (métrico) | 80 g |
| Tipo de columna | Sílice |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones básicas, compuestos polares |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier sistema Flash |