Learn More
Estándar de punto de inflamación, PMCC ASTM D 93 Proc A (valor nominal 228,0 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16050040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
16050040 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 16050040
Marca: Paragon Scientific CRMUPMCCHIGH
Se trata de materiales de referencia certificados que se caracterizan por un método específico de estudio multilaboratorio, de conformidad con la norma ASTM D93, procedimiento A. Estos materiales son adecuados para verificar el rendimiento de un instrumento y/o procedimiento según se especifica en esta norma.
  • Material de referencia certificado para comprobaciones anuales de verificación de conformidad con ASTM D93, procedimiento A.
  • Certificado conforme a ISO 17025 / ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Envasado en 3 frascos de 80 ml – Una sola inyección, un frasco por prueba garantiza cero contaminación/pérdida volátil de alta gama.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Cantidad 3 x 80 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.