Learn More
Estándar de punto de inflamación - Pensky Martens, ASTM 93 Proc. A (valor nominal: 143,0 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16070232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
16070232 3 x 80 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 16070232 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor FPPMCC4
Las normas con certificación UKAS están diseñadas específicamente para su uso en comprobaciones regulares del rendimiento de los instrumentos. Envasado en frascos de un solo uso de 3 x 80 ml, lo que garantiza el más alto nivel de integridad de la muestra. Normalmente se utiliza en el análisis de productos petrolíferos con puntos de inflamación por encima de 40 °C y por debajo 360 °C.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Envasados en frascos 3 X 80 ml
  • Un frasco por prueba garantiza cero contaminación / pérdida de volátiles de alta gama
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales
  • Se suministra con MSDS
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 3 x 80 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flash Point Reference Standard, Pensky Martens (Nominal value: 137.5 °C)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: White mineral oil, petroleum
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.