Learn More
Estándar de punto de inflamación, COC ASTM D92 (valor nominal: 85,0 ° C)
Código de producto. 16040182
Click to view available options
Cantidad:
3 x 80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 16040182
Marca: Paragon Scientific CRMCOCLOW
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se trata de materiales de referencia certificados que se caracterizan por un estudio multilaboratorio específico de un método de acuerdo con ASTM D92. Estos materiales son adecuados para verificar el rendimiento de un instrumento y/o procedimiento como se especifica en esta norma.
  • Material de referencia certificado para las verificaciones anuales de acuerdo con la ASTM D92.
  • Certificado conforme a ISO 17025 / ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Envasado en 3 frascos de 80 ml – Una sola inyección, un frasco por prueba garantiza cero contaminación/pérdida volátil de alta gama.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 3 x 80 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.