Learn More
FLASH Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 589.00€
Especificaciones
| Antígeno | FLASH |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18245325
|
Novus Biologicals
NBP2-58151 |
100 μL |
589.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18606758
|
Novus Biologicals
NBP2-58151-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FLASH Polyclonal specifically detects FLASH in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| FLASH | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
| CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25 | |
| CASP8AP2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 9994 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EKAQVANRPLKCIVEETYIDLTTESPSSCEVKKDELKSEPGSNCDNSELPGTLHNSHKKRRNISDLNHPHKKQRKETDLTNKEKTKKPTQDSCENTEAHQ | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only