Learn More
BOLA Flanging Tips
Código de producto. 15479204
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15479204
Marca: BOLA F70952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flanging Tips for making flanges. Suitable for BOLA Thermoelectric Flanging Tools F 701-12 and F 701-14.
For flanging different inner diameters of tubing, suitable for BOLA Thermo-electric Flanging Tools
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable