Learn More
Idex Conexiones sin reborde
Descripción
- Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing.
- Use with male nuts for a leak-tight connection.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,0625 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,5875 mm |
| Modelo | 0193930 |
| Cantidad de embalaje | 10/pack |
| Tamaño de rosca | 25,4 |