missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flamingo homolog 1/CELSR3 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 750, Clone: 763103, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB7278S-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Flamingo homolog 1/CELSR3 Monoclonal specifically detects Flamingo homolog 1/CELSR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| Flamingo homolog 1/CELSR3 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q9NYQ7 | |
| CELSR3 | |
| E. coli-derived recombinant human CELSR3 Val531-Ser711 Accession # Q9NYQ7 | |
| RUO | |
| 1951 | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 763103 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| Cadherin family member 11, cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 (flamingo homolog, Drosophila), CDHF11, CDHF11RESDA1, EGFL1, EGFL1cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, EGF-like protein 1, EGF-like-domain, multiple 1, epidermal growth factor-like 1, Epidermal growth factor-like protein 1, Flamingo homolog 1, FMI1anchor protein, HFMI1, KIAA0812, MEGF2, MEGF2cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, flamingo (Drosophila) homolog, multiple EGF-like domains 2, Multiple EGF-like domains protein 2, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 2, RESDA1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human CELSR3 in ELISA. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only (RUO)