Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL
Código de producto. 11954838
Change view
Click to view available options
Caudal:
15/ l/min
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacidad (métrico):
11 l
17 l
3 L a 4,5 L
30 l
De 15 a 37 l
De 24 a 30 l
De 39 a 47 l
De 8 a 11 l
Requisitos eléctricos:
100/230 V/50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz
230/400 V 50/60 Hz 3 pH
400 V 50 Hz 18 A pH 3, 230 V 60 Hz 36 A pH 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal Capacidad (métrico) Requisitos eléctricos unitSize
11954838 60 l/min De 39 a 47 l 230/400 V 50/60 Hz 3 pH cada uno
10562144 15/ l/min 3 L a 4,5 L 100/230 V/50/60 Hz cada uno
11974828 60 l/min De 24 a 30 l 230/400 V 50/60 Hz 3 pH cada uno
11920278 80 l/min De 15 a 37 l 400 V 50 Hz 18 A pH 3, 230 V 60 Hz 36 A pH 3 1 PCS
11924848 60 l/min De 39 a 47 l 230/400 V 50/60 Hz 3 pH cada uno
10272681 20 l/min 11 l 230 V 60 Hz 10 A cada uno
10453325 60 l/min 30 l 230 V 60 Hz 16 A cada uno
10450264 40 l/min 17 l 230 V 60 Hz 11 A cada uno
10140781 20 l/min De 8 a 11 l 230 V, 50 Hz cada uno
10130913 40 l/min 17 l 230 V 60 Hz 10 A cada uno
10222493 23 l/min 17 l 115/230 V 60 Hz 15 A cada uno
11944828 40 l/min 30 l 230 V 60 Hz 11 A cada uno
10512055 23 l/min 17 l 115/230 V 60 Hz 14 A cada uno
13 options
Código de producto. 11954838
Marca: Julabo™ 9666070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye un teclado protegido contra el agua e indicador LED de temperatura. El baño de refrigeración recirculante compacto Julabo™ AWC100 con compresor de aire cuenta con un tamaño compacto y se ha diseñado específicamente para aplicaciones donde el agua de refrigeración puede estar por encima de la temperatura ambiente y donde el control de la temperatura es secundario.
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
  • Pantalla LED grande y brillante
  • Control fiable de temperatura PID por microprocesador
  • Indicador de nivel de llenado
  • Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
  • Temperatura permisible en conducto de retorno de +80 °C
  • Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
  • Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
  • Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
  • Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
  • Drenaje frontal
  • Sin orificios de ventilación lateral
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Clase IP conforme a IEC 60529: 21
  • Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
  • Indicador de presión
  • Válvula de derivación para ajustar la presión de la bomba
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 39 a 47 l
Certificaciones/conformidad CE, IEC 60529: 21
Capacidad de refrigeración 1,55 kW a -20 °C, 3 kW a -10 °C, 5,1 kW a 0 °C, 6,4 kW a 10 °C, 7 kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 60 l/min
Para utilizar con (equipo) Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Presión máxima 7,2 a 87 psi
Modelo FL7006
Refrigerante R404A
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Longitud (métrico) 85 cm
Anchura (métrico) 78 cm
Altura (métrico) 148 cm
Peso (métrico) 252 kg
Requisitos eléctricos 230/400 V 50/60 Hz 3 pH
Tensión 230/400 V
Frecuencia 50/60 Hz