Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL
Click to view available options
Caudal:
15/ l/min
20 l/min
23 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Capacidad (métrico):
11 l
17 l
3 L a 4,5 L
30 l
De 15 a 37 l
De 24 a 30 l
De 39 a 47 l
De 8 a 11 l
Requisitos eléctricos:
100/230 V/50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz
230/400 V 50/60 Hz 3 pH
400 V 50 Hz 18 A pH 3, 230 V 60 Hz 36 A pH 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Pantalla LED grande y brillante
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de +80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
- Indicador de presión
- Válvula de derivación para ajustar la presión de la bomba
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 17 l |
| Certificaciones/conformidad | CE, IEC 60529: 21 |
| Capacidad de refrigeración | 0,3 kW a -20 °C, 0,75 kW a -10 °C, 1 kW a 0 °C, 1,4 kW a 10 °C, 1,7 kW a 20 °C (etanol medio) |
| Caudal | 40 l/min |
| Para utilizar con (equipo) | Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 40 °C |
| Presión máxima | De 7,2 a 43,5 psi |
| Modelo | FL1703 |
| Refrigerante | R404A |
| Exactitud de temperatura | ± 0,5 °C |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction