Learn More
FL-411, MedChemExpress
Código de producto. 16434408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16434408 10 mg 10 miligramos
16447127 5 mg 5 miligramos
16430727 50 mg 50 miligramos
16405306 100 mg 100 miligramos
16403066 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16434408
Marca: Medchem Express HY111102
MedChemExpress FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FL-411
CAS 2118944-88-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BRD4-IN-1
Información de solubilidad DMSO : 5.4 mg/mL (15.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC2=C(SC(N=C(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)N4)=C2C4=O)C1
Peso molecular (g/mol) 341.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death