Learn More
Liebherr™ Refrigerador con altura de mesa de aire forzado FKUv Premium
Código de producto. p-8546027 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cristal HardLine
Sólido HardLine
Color:
Acero inoxidable
Consumo energético:
0,698 kWh/24 h
0,898 kWh / 24 h
Modelo:
FKUv 1660 Premium
FKUv 1663 Premium
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Color Consumo energético Modelo unitSize
15736818 Cristal HardLine Acero inoxidable 0,898 kWh / 24 h FKUv 1663 Premium cada uno
11916219 Sólido HardLine Acero inoxidable 0,698 kWh/24 h FKUv 1660 Premium cada uno
2 options
Código de producto. 15736818
Marca: Liebherr™ FKUV1663
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantener una temperatura uniforme en un espacio mínimo. Los refrigeradores FKUv Premium con altura de mesa de aire forzado Liebherr™ son aparatos bajo mesa de 141 l con alarma de temperatura, diseño ergonómico e interior fácil de limpiar. Disponible en acero inoxidable o acero blanco con una puerta sólida o de vidrio.
  • Refrigeración dinámica mediante aire forzado: Enfría rápidamente y cuenta con un interruptor de ventilador que se acciona a través de la puerta que evita que el aire caliente del exterior entre en el aparato
  • Alarma de temperatura: Para máxima seguridad, las señales visuales y sonoras integradas se activan si se superan los umbrales de temperatura máxima inferior o superior
  • Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento con compresores, condensadores, ventiladores y otros componentes de alta calidad
  • Pantalla digital de temperatura: Permite a los usuarios ver fácilmente la temperatura interior con el grado exacto desde el exterior
  • Iluminación de alto impacto: Dos módulos LED verticales a cada lado del recipiente interior iluminan el interior de forma uniforme e intensa para presentar de forma óptima los elementos almacenados
  • Puerta HarLine con asa de barra y bisagras reversibles: Diseño elegante y ergonómico apto para cualquier espacio, fácil de limpiar y fácil de abrir incluso con un uso constante
  • Recipiente interior de plástico sin juntas: El interior termoformado de una sola pieza es extremadamente fácil de limpiar, robusto y duradero, y está fabricado con poliestireno reciclable respetuoso con el medio ambiente
  • Estantes de rejilla ajustables: Los robustos estantes pueden ajustarse en altura, por lo que la disposición interior puede variar en función de los artículos de diversos tamaños que se vayan a almacenar, tanto en posición vertical como horizontal
  • Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Mínimo efecto invernadero y sin potencial de agotamiento de la capa de ozono y con una eficiencia energética extraordinaria
Especificaciones
Tipo Frigorífico de uso general
Capacidad (métrico) 141 L
Intervalo de temperatura 1°C a 15°C
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Cristal HardLine
No. of Doors 1
Lado abisagrado Derecha Intercambiable
Estantes 4 (3 Ajustable)
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero inoxidable
Interior Plástico
Pantalla Digital
Color Acero inoxidable
Tipo de control Electrónica
Incluye Alarma de temperatura, patas regulables
Descongelación Automático
Modelo FKUv 1663 Premium
Seguridad de acceso Cierre con llave
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Altura exterior (métrico) 830 mm
Anchura exterior (métrico) 600 mm
Amperaje 1 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 0,898 kWh / 24 h
Peso con embalaje (métrico) 46 kg
Peso (métrico) 43 kg