Learn More
Abnova™ Sonda FISH FKHR de división
Descripción
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 μL
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
| Ubicación | 13q14.1, 13q14.1 |
| Sonda | FKHR, FKHR |
| Tipo de producto | Sonda FISH de división FKHR |
| Cantidad | 200 μl |