missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKBPL Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15526081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15526081 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15526081

Marca: Invitrogen PA539168

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene has similarity to the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. The encoded protein is thought to have a potential role in the induced radioresistance. Also it appears to have some involvement in the control of the cell cycle. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FKBPL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FKBPL
N.º de referencia del gen Q9UIM3, O35450, Q6MG81
Alias de gen DIR1, NG7, WISP39, FK506-binding protein like, FK506-binding protein-like, WAF-1/CIP1 stabilizing protein 39
Símbolos de los genes FKBPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the internal region of human FKBPL
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 406168, 56299, 63943
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.