Learn More
FKBP7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16839603 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839603 20 μL 20 microlitros
16829603 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839603
Marca: Proteintech 120921AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase (PPIase) family. Members of this family exhibit PPIase activity and function as molecular chaperones. A similar protein in mouse is located in the endoplasmic reticulum and binds calcium.
Especificaciones
Antígeno FKBP7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FKBP7
N.º de referencia del gen O54998, Q9Y680
Alias de gen 23 kDa FK506 binding protein, 23 kDa FKBP, FK506 binding protein 7, FKBP 23, FKBP 7, FKBP23, FKBP7, PPIase, PPIase FKBP7, Rotamase
Símbolos de los genes FKBP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FKBP7 Fusion Protein Ag2733
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14231, 295672, 51661
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG