Learn More
FKBP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7203988 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16879043 20 μL 20 microlitros
16869043 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16879043
Marca: Proteintech 117551AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
FK506- and rapamycin-binding proteins (FKBPs) constitute a family of receptors for the two immunosuppressants which inhibit T-cell proliferation by arresting two distinct cytoplasmic signal transmission pathways. PPIases accelerate the folding of proteins.
Especificaciones
Antígeno FKBP3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.38 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FKBP3
N.º de referencia del gen Q00688, Q62446
Alias de gen 25 kDa FK506 binding protein, 25 kDa FKBP, FK506 binding protein 3, FK506 binding protein 3, 25kDa, FKBP 25, FKBP 3, FKBP25, FKBP3, Immunophilin FKBP25, PPIase, PPIase FKBP3, Rotamase
Símbolos de los genes Fkbp3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FKBP3 Fusion Protein Ag2351
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2287, 299104, 30795
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG