missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKBP1A Mouse anti-Human, Clone: OTI3B3, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17640631
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17640631 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17640631

Marca: Origene Technologies CF500557

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

FKBP12 is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. The protein is a cis-trans prolyl isomerase that binds the immunosuppressants FK506 and rapamycin. It interacts with several intracellular signal transduction proteins including type I TGF-beta receptor. It also interacts with multiple intracellular calcium release channels, and coordinates multi-protein complex formation of the tetrameric skeletal muscle ryanodine receptor. In mouse, deletion of this homologous gene causes congenital heart disorder known as noncompaction of left ventricular myocardium.

Especificaciones

Antígeno FKBP1A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B3
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica FKBP1A
N.º de referencia del gen P62942
Alias de gen FKBP-12, FKBP-1A, FKBP1, FKBP12, PKC12, PKCI2, PPIASE
Símbolos de los genes FKBP1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human FKBP1A produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2280
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.