Learn More
Invitrogen™ FKBP14 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA553040
Descripción
Immunogen sequence: KRKLIIPPAL GYGKEGKGKI PPESTLIFNI DLLEIRNGPR SHESFQEMDL NDDWKLSKDE VKAYLKKEFE KHGAVVNESH HDALVE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 94%.
PPIases accelerate the folding of proteins during protein synthesis.
Especificaciones
| FKBP14 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Fkbp14 | |
| 22 kDa FK506-binding protein; 22 kDa FKBP; BC029109; EDSKMH; FK506 binding protein 14; FK506 binding protein 14, 22 kDa; FK506-binding protein 14; Fkbp14; FKBP-14; FKBP-2; FKBP22; FKBP-22; IPBP12; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP14; PPIase; PPIase FKBP14; rotamase; UNQ322/PRO381 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55033 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9NWM8 | |
| Fkbp14 | |
| Recombinant protein corresponding to Human FKBP14. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90715). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.