Learn More
Invitrogen™ FKBP10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15740132 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15740132 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15740132 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA562336
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: CSLLDGTQLF TSHDYGAPQE ATLGANKVIE GLDTGLQGMC VGERRQLIVP PHLAHGESGA RGVPGSAVLL FEVELVSRED Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 91%.
MAF acts as a transcriptional activator or repressor. The protein is involved in embryonic lens fiber cell development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FKBP10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica FKBP10
N.º de referencia del gen Q96AY3
Alias de gen 65 kDa FK506-binding protein; 65 kDa FKBP; AI325255; BRKS1; FK506 binding protein 10; FK506 binding protein 10, 65 kDa; FK506 binding protein 6 (65 kDa); FK506-binding protein 10; FKBP10; FKBP-10; Fkbp1-rs; Fkbp6; FKBP65; FKBP-65; Fkbprp; Fkbp-rs; Fkbp-rs1; hFKBP65; Immunophilin FKBP65; OI11; OI6; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP10; PPIASE; PPIase FKBP10; PSEC0056; Rotamase
Símbolos de los genes FKBP10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human FKBP10. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101328).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60681
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG