Learn More
Cole-Parmer™ FJT-200 Series Stuart Flocculation Jar Tester
Descripción
- La pantalla digital indica claramente la velocidad de las palas.
- Ahorre tiempo con dos programas predefinidos.
- Iluminación integrada y fondo oscuro para una fácil visualización de las muestras.
- Dos posiciones de agitación para pruebas a pequeña escala.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 25 a 250 rpm |
| Pantalla | LCD digital |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 100 W |
| Altura (imperial) | 19.7 in. |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Anchura (imperial) | 12.6 in. |
| Anchura (métrico) | 320 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Temporizador | N.º |
| Mostrar más |