Learn More
Microspec™ Fixed Volume Pipette
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Volumen fijo
- Un canal
- No estéril
- Gris
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,01 |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Gris |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 250 μl |