Learn More
Microspec™ Fixed Volume Pipette
Código de producto. 16635462
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
5000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16635462
Marca: Microspec™ AD5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single channel pipette with fixed volume
  • Volumen fijo
  • Un canal
  • No estéril
  • Gris
Especificaciones
Exactitud 0,01
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Gris
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 50 μl