Descripción
Máximo 2 por plataforma
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 40 x 15 ml tubos |
| Posiciones | 40 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador multiplataforma y el miniagitador de microplacas Fisherbrand™ |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 262 x 112 x 140 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm |
| Tipo de producto | Gradillas de tubo fijas |