Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga resultados exactos y reproducibles de estas jeringas de aguja fija para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC.
Obtenga jeringas de aguja fija precisas y reproducibles para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC. Elija entre una gran variedad de tamaños, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos. Están disponibles en tamaño industrial estándar con fondo de escala en color blanco para facilitar la lectura y marcas resistentes a disolventes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
- Diseño de jeringa probado
- Punta cónica
Specifications
Specifications
| Descripción | 10 μl; calibre 23; 50 mm de longitud |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija |
| Desechables | No |
| Cantidad | Each |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.