Learn More
Trajan™ Jeringas para cargador automático de muestras con agujas fijas para instrumentos Thermo Scientific
Código de producto. 15228463
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
26 G
Longitud de la aguja (imperial):
1,96 in
2 in
3,14 in
Modelo:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Cantidad:
1 unidad
6 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) Modelo Cantidad unitSize
15228463 26 G 1,96 in 10F-BT-GT-5/0.47C Unidad 1 PCS
15258443 26 G 1,96 in 5F-BT-5/0.47C Unidad cada uno
15298463 26 G 3,14 in 10F-BT-8/0.47C 1 unidad cada uno
15278463 23 G 2 in 10F-BT-GT-5/0.63C 1 unidad 1 PCS
15208463 25 G 1,96 in 10F-BT-5/0.5C Unidad cada uno
15288463 23 G 3,14 in 10F-BT-8/0.63C Unidad cada uno
15218463 26 G 1,96 in 10F-BT-GT-5/0.47C 6 paq. paquete de 6
16672572 22 G 3,14 in 10F-BT-8/22C Unidad cada uno
8 options
Código de producto. 15228463
Marca: Trajan™ 0029771
Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,018 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10F-BT-GT-5/0.47C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Thermo Scientific de las series AS3000, AS2000 y AS200/800
Tipo de conexión Fijo