Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Código de producto. 10793877 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
23 G
23 G
26 G
31 G
Calibre de 23 a 26s
Cantidad:
6/paq.
Unidad
Estilo de punta de aguja:
Cono
Orificio lateral
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10793877
Marca: Thermo Scientific™ 36520051
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
  • Jeringas para inyecciones manuales de capacidad estándar
  • Escala graduada blanca para facilitar la lectura
  • Marcas resistentes a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Se utiliza para realizar inyecciones de PTV/LVI con un septum especial para compuestos termolábiles; 36520051
Calibre de aguja 23 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble
Desechables No
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000, AS200/AS800
Tipo de conexión Extraíble
Replacement Needle 36550040
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.