Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas son de acero inoxidable
- Émbolos de teflón
- Diseño de jeringa probado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE (émbolo), Acero inoxidable (aguja) |
| Descripción | Estanca a los gases; 10 ul; 75 mm de longitud; calibre 31, extraíble manual |
| Calibre de aguja | 31 G |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble |
| Desechables | No |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 75 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.