Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Código de producto. 10177654 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
23 G
23 G
26 G
31 G
Calibre de 23 a 26s
Cantidad:
6/paq.
Unidad
Estilo de punta de aguja:
Cono
Orificio lateral
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10177654
Marca: Thermo Scientific™ 365C0956
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo)
Descripción Calibre 23; 5 ul; 42 mm de longitud; paq. de 6
Calibre de aguja 23 G
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Desechables No
Cantidad 6/paq.
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 42 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Instrumentos para GC Agilent
Tipo de conexión Fijo
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.