Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiuso fijas
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 69 mm
0 a 77 mm
Jaw Type:
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
- Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera fija |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio |
| Descripción | Abrazadera, multiusos, CLM-FIXED2SSM |
| Longitud (imperial) | 5,24 in |
| Longitud (métrico) | 133,00 mm |
| Tamaño | Medio |
| Tamaño (métrico) del asa | 0 a 77 mm |
| Jaw Type | Ajuste simple de 2 dientes |