Learn More
OHAUS™ Abrazaderas multiuso fijas
Código de producto. 15712269 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 69 mm
0 a 77 mm
Jaw Type:
Ajuste doble de 3 dientes
Ajuste simple de 2 dientes
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15712269
Marca: OHAUS™ 30392217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las abrazaderas multiusos fijas OHAUS™ están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Disponible con un ajuste simple o doble en cinc chapado en níquel o acero inoxidable
  • Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a los 100 °C (incluidas con todas las abrazaderas de 2 y 3 dientes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Abrazadera fija
Material Mango niquelado
Incluye Fundas de vinilo antideslizantes y revestidas de fibra de vidrio
Descripción Abrazadera, multiusos, CLM-FIXED3DZM
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 146,00 mm
Tamaño Medio
Tamaño (métrico) del asa 0 a 69 mm
Jaw Type Ajuste doble de 3 dientes
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.