Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor de ángulo fijo
Código de producto. p-8009506
Click to view available options
Capacidad:
12 x de 1,1 a 15 ml
6 x 1,5 ml hasta 85 ml
Vel. máx:
6.000 rpm
RCF máx.:
4.146 x g
4.226 x g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10191372
Marca: Hettich Lab Technology™ 1613
El rotor de ángulo fijo tiene una resistencia relativamente baja para centrifugación de alta velocidad y ángulo oblicuo para acelerar la sedimentación.
  • Se utiliza fundamentalmente en la gama de velocidad alta
  • Arrastre relativamente bajo.
  • La angulación oblicua de los tubos acorta la distancia total que deben recorrer las partículas, acelerando así la sedimentación.
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 12 x de 1,1 a 15 ml
RCF máx. 4.146 x g
Vel. máx 6.000 rpm
Longitud máx. del tubo 125 mm
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Para utilizar con (equipo) Universal 320, Rotofix 32A
Ángulo 35°
N.º de lugares 12