Learn More
Invitrogen™ Kit de permeabilización celular FIX & PERM™
Código de producto. p-7075888
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
200 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
10324023 50 pruebas cada uno
10334023 200 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 10324023
Marca: Invitrogen™ GAS003
Edge
Kit de permeabilización celular FIX & PERM™
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.
El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
  • Flexible: compatible con múltiples tipos de muestras y antígenos celulares
  • Sólido: no afecta al patrón de dispersión de las células
  • Eficiente: detecta simultáneamente marcadores intracelulares y de superficie
    Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
    La fórmula de FIX & PERM™ está especialmente diseñada para reducir la tinción de fondo y para permitir la adición simultánea de anticuerpos marcados con fluorocromo durante el paso de permeabilización. El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es apto para varias muestras biológicas y su uso ha sido validado para líneas de células, sangre completa y médula ósea. Se ha demostrado que el kit FIX & PERM™ identifica de forma precisa marcadores celulares anteriormente indetectables. Al contrario que otros agentes de fijación y permeabilización disponibles en el mercado, el protocolo de tinción FIX & PERM™ deja las características de dispersión morfológica de las células intactas.
    Cómo funciona
    El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ contiene 2 reactivos: Medio de fijación (medio A) y medio de permeabilización (medio B). Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con el medio de fijación, se lavan y luego se incuban con el medio de permeabilización y el anticuerpo marcado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización están disponibles por separado (n.º de cat. GAS001S100 y GAS002S100).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Nº de pruebas 50 pruebas
    Línea de productos FIX & PERM
    Cantidad 50 tests
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Tipo de producto Reactivo de fijación, reactivo de permeabilización