Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveGo™ F3
Código de producto. p-7070340 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de campo F3
Kit estándar F3
Solo medidor de conductividad F3
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo unitSize
15513370 Solo medidor de conductividad F3 1 unidad
15563370 Kit estándar F3 1 unidad
15553370 Kit de campo F3 1 unidad
3 options
Código de producto. 15513370
Marca: Mettler Toledo™ 30266883
Includes
Pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
El medidor portátil ofrece mediciones de conductividad de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
  • Carcasa ABS sólida, resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (3,1 pulgadas) para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto para las manos grandes como para las pequeñas
  • El soporte plegable de pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en un banco de laboratorio
  • Resiste a entornos húmedos y exigentes
  • Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
  • Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
  • Entradas de sensor de LTW 7 pines
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
Especificaciones:
  • Intervalo de conductividad: De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm
  • Resolución de conductividad: Intervalo automático
  • Precisión de conductividad: ± 0,5 % del valor medido
  • Intervalo de TDS: De 0,01 mg/l a 200 g/l
  • Resolución de TDS: Intervalo automático
  • Precisión de TDS: ± 0,5 % del valor medido
  • Escala de temperatura: de 0° a 100 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: ± 0,5 °C
  • Compensación de la temperatura: Lineal: De 0 %/°C a 10 %/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
  • Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
  • Horas de funcionamiento: > 200 horas
  • Fuente de alimentación: 4 AAA de 1,5 V LRO3 o 4 AAA de 1,2 V NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm
  • Peso: 0,26kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F3: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F3: Apto para muestras acuosas con conductividad de media a alta
  • Kit de campo F3: Para muestras acuosas con conductividad de media a alta y para mediciones sobre la marcha
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor FiveGo Cond F3
Incluye Pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
Exactitud (conductividad) ± 0,5 % del valor medido
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
Measurement Modes Conductivity
Calibración Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
Intervalo (conductividad) De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm
Compensación de la temperatura Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
Intervalo (TDS) 0 mg/L to 200 g/L
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria 200 medidas
Puntos de datos 200
Entradas LTW 7 pines
Clasificación IP IP67
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg)
Peso (métrico) 0,26 kg
Peso (imperial) 0,5 lb
Modelo COND PORTABLE F
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Canales 1
Tipo Solo medidor de conductividad F3