Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ F30
Código de producto. 15513380 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit estándar F30
Solo medidor F30
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo unitSize
15513380 Kit estándar F30 1 unidad
15503380 Solo medidor F30 1 unidad
2 options
Código de producto. 15513380
Marca: Mettler Toledo™ 30266943
Includes
Sensor LE703, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de conductividad de alta calidad con tan solo pulsar un botón
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (4,3 pulgadas) para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
  • Entrada de sensor Mini-DIN
  • Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Especificaciones:
  • Intervalo de conductividad: De 0,01 μS/cm a 200 mS/cm
  • Resolución de conductividad: Intervalo automático
  • Precisión de conductividad: ± 0,5 % del valor medido
  • Intervalo de TDS: De 0,01 mg/l a 200 g/l
  • Resolución de TDS: Intervalo automático
  • Precisión de TDS: ± 0,5 % del valor medido
  • Escala de temperatura: De 0° a 100 °C (de 32° a 212 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: 0,5 °C
  • Compensación de la temperatura: Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
  • Tamaño de la memoria: calibración actual
  • Fuente de alimentación: De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
  • Peso: 0,63kg (1,4 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F30: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F30: Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FiveEasy F30-Std
Incluye Medidor de pH F30, sensor de pH LE703, soporte de electrodos, 1 sobre estándar para cada tampón de 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm, certificado de prueba
Exactitud (conductividad) ± 0,5 % del valor medido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
Measurement Modes Conductivity
Calibración Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 200 mS/cm
Resolución (conductividad) Intervalo automático
Compensación de la temperatura Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
Intervalo (salinidad) 0 to 42 psu
Intervalo (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C to +105°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 212 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria Calibración de corriente
Puntos de datos 200
Entradas Mini-DIN
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
Peso (métrico) 0,63 kg
Peso (imperial) 1,4 lb
Modelo F30
Tipo Kit estándar F30
Tensión 100/240V
Frecuencia 50/60Hz