Learn More
Cole-Parmer™ Mezcladora de cinco puestos
Código de producto. 11736108 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,8 L por posición
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
11736108 0,8 L por posición cada uno
1 options
Código de producto. 11736108
Marca: Cole-Parmer™ 5145026
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice distintas aplicaciones de mezclado al mismo tiempo con este agitador de cinco posiciones. Los agitadores de cinco posiciones Cole-Parmer™ ofrecen más versatilidad que los agitadores de una sola posición.
  • Cada posición de agitación se controla individualmente para que pueda realizar distintas aplicaciones de mezcla de forma simultánea
  • La barra de agitación no se moverá: el imán exclusivo en forma de U sujeta
  • la barra de agitación con firmeza
  • Los controles del panel frontal están colocados para evitar que el usuario toque la placa calefactora
  • Placa superior de cerámica resistente a la corrosión.
  • El control continuo de velocidad proporciona una acción de agitación suave a 1500 rpm
  • Incluye cable de 6 pies con enchufe
Especificaciones
Velocidad De 100 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 5
Material de la placa superior Cerámica
Capacidad 0,8 L por posición
Tensión 230 V CA
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,43 cm
Longitud (imperial) 17,5 in
Longitud (métrico) 44,45 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,48 cm
Amperaje 1,25 A
Frecuencia 50 Hz
Modelo Agitador Cole-Parmer de cinco posiciones, 230 V CA