missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FIV p24 gag Monoclonal Antibody (PAK3-2C1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11590113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11590113 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11590113 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA182184

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The specific epitope recognized by clone PAK3-2C1 appears to be enclosed in a tight peptide coil during gag production and maturation. The addition of 0.3% Triton-X detergent is recommended to reveal this epitope for antibody binding. Membrane permeabilization is required for flow cytometry applications. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Mouse anti Feline Immunodeficiency Virus p24 gag antibody, clone PAK3-2C1 recognizes an immunodominant p24 epitope of feline immunodeficiency virus (FIV) p24 gag.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIV p24 gag
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon PAK3-2C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with <0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Feline Immunodeficiency Virus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Proprietary Immunogen.
Método de purificación Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.