Learn More
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Código de producto. 15491793 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
3.2 mm
Color:
Incolora
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Color unitSize
15491793 1.6 mm Incolora paquete de 5
10715572 3.2 mm Incolora paquete de 5
10303970 3.2 mm Negro paquete de 5
3 options
Código de producto. 15491793
Marca: SCAT™ 107048
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
Los racores SCAT están disponibles en las siguientes versiones: - Racor de PFA con virola integrada en varios colores y diámetros.- Conectores de tubo de varios diámetros
Especificaciones
Tipo Conector
Color Incolora
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Para utilizar con DE del capilar: 1,6 mm
Material PFA
Esterilizables en autoclave Autoclavable