Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 6.35 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0.25 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de disolventes |
| Para utilizar con | Tubo de 6,35 mm para HPLC preparativa |
| Material | PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |