Learn More
Masterflex™ Tubos de PVC con cierres Luer
Código de producto. 11702663
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
609 mm
61 cm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11702663 61 cm 5 PCS
11752673 609 mm 5 PCS
2 options
Código de producto. 11702663
Marca: Masterflex™ 3060062
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones. Los tubos de PVC Cole-Parmer™ con extremos Luer son extremadamente flexibles, transparentes y resistentes a la oxidación, las bacterias y una amplia gama de productos químicos.
  • Los tubos de alta presión tienen accesorios luer en cada extremo: Luer Lock macho x Luer hembra
  • Diferentes longitudes de 254 a 1219 mm (10 a 48 pulgadas)
  • Esterilizar con EtO
El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 3,17 mm
Longitud global (métrico) 61 cm
Cantidad de embalaje 5/pack
Esterilidad Estériles
Presión máxima 500 psi