Learn More
Thermo Scientific™ Agua de peptona tamponada (BPW) (ISO) FitBag™
Product Code. 15795473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 9,0 l
20 x 4,5 l
30 x 2,7 l
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 30
Product Code. Cantidad unitSize
15795473 30 x 2,7 l paquete de 30
15705483 20 x 4,5 l paquete de 20
15715483 10 x 9,0 l paquete de 10
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15795473
Brand: Thermo Scientific™ DF1049A
This item is not returnable. View return policy
Reduzca el flujo de trabajo con bolsas de medio fáciles de preparar en formato de 2,7 l, 4,5 l o 9 l. Están listas en un intervalo de 5 a 10 minutos y, al mismo tiempo, la estructura segmentada permite el llenado previo.
Ahorre tiempo en la preparación de medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella spp. en muestras de alimentos con agua de peptona tamponada (ISO) Thermo Scientific™ FitBag™, que se adapta a la norma ISO 6579:2002. Los medios irradiados se suministran en bolsas de plástico transparentes y ligeras. Solo hay que añadir agua y el medio estará listo para su uso. La estructura segmentada de la bolsa permite llenarlas previamente para que pueda reconstituir en dos minutos cuando sea necesario. Disponibles en formato de 2,7 l, 4,5 l o 9 l para adaptarse al flujo de trabajo, el medio se puede dispensar a través del tubo de salida según sea necesario.
Reduzca el flujo de trabajo con el caldo UVM1 FitBag. Los medios de enriquecimiento FitBag son rápidos, fáciles de preparar y se adaptan fácilmente a flujos de trabajo de laboratorio y al equipo automatizado, como diluidores. No requiere suplementos adicionales.
Rentable: no es necesario pesar ni esterilizar los medios, por lo que se reduce el trabajo de preparación de estos y libera recursos y equipos.
Flexible: la estructura segmentada permite preparaciones avanzadas mediante el llenado de un segmento con agua desionizada, con la que se puede reconstruir el medio de enriquecimiento FitBag en dos minutos. También se puede añadir agua preesterilizada en condiciones asépticas.
Fácil de usar: fácil de dispensar con una formación mínima.
Ahorro de energía:
al estar irradiado con rayos gamma, evita los costosos procesamientos térmicos.
Seguro: no es necesario utilizar instrumental de vidrio, pesar los medios de cultivo o añadir reactivos suplementarios. Las bolsas vacías pueden desecharse junto con los residuos normales de laboratorio.
  • Reduce los residuos: los medios de enriquecimiento FitBag que no estén preparados, se pueden conservar hasta 24 meses. Los medios rehidratados tienen una vida útil de 10 días.
Calidad garantizada: cumplen con las normas ISO 11133 e ISO 7218. Todos los lotes disponen de un certificado de calidad, lo que reduce la pruebas de control de calidad necesarias.
Ahorro de espacio:
los medios de enriquecimiento FitBag se suministran en prácticas cajas planas, ocupan poco espacio en comparación con los medios preparados y pueden prepararse como se desee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agua de peptona tamponada (ISO) Fitbag
Formato Formato práctico
Tipo de producto Medio de enriquecimiento previo
Cantidad 30 x 2,7 l