Learn More
Fisherbrand™ Bolsas para muestras con sello Zipper
Código de producto. p-32048 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 2 in. (7 x 5cm)
46 x 23 cm (18 x 9 pulg)
8 x 5 in. (20 x 13cm)
Grosor (imperial):
2 mil
4 mil
Material:
LDPE
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) Material unitSize
13554530 3 x 2 in. (7 x 5cm) 2 mil LDPE paquete de 1000
10141111 46 x 23 cm (18 x 9 pulg) 4 mil Polietileno paquete de 50
30564745 8 x 5 in. (20 x 13cm) 4 mil LDPE paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13554530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La función de cierre con cremallera sella de forma segura bolsas
  • Polietileno transparente y resistente
  • Ideales para recoger, almacenar y proteger muestras de laboratorio de manera fácil y cómoda
  • La superficie transparente sin impresión permite al usuario marcar y etiquetar cada bolsa por separado
Su uso no se recomienda con líquidos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cierre con cremallera
Color Transparente
Material LDPE
N.º por caja 1000
N.° por paquete 100
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 3 x 2 in. (7 x 5cm)
Longitud (imperial) 3 in
Anchura (imperial) 2 in
Capacidad (imperial) 5 oz
Longitud (métrico) 7 cm
Anchura (métrico) 5 cm