Descripción
La función de cierre con cremallera sella de forma segura bolsas
- Polietileno transparente y resistente
- Ideales para recoger, almacenar y proteger muestras de laboratorio de manera fácil y cómoda
- La superficie transparente sin impresión permite al usuario marcar y etiquetar cada bolsa por separado
Su uso no se recomienda con líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 3 lb. |
| Tipo de tapón | Zip Seal |
| Color | Clear |
| Material | Polietileno |
| N.º por caja | 250 |
| N.° por paquete | 50 |
| Grosor (imperial) | 4 mil |
| Dimensiones (L x An) | 46 x 23 cm (18 x 9 pulg) |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Mostrar más |