Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-3622540 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
38 mm
43 mm
53 mm
53mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
11917974 125 ml 38 mm paquete de 500
11947964 250 ml 43 mm paquete de 250
11907964 500 ml 53 mm paquete de 125
11987924 1000 ml 53mm paquete de 50
4 options
Código de producto. 11917974
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Envasados a granel–para facilitar el muestreo, transporte y almacenamiento de líquidos
Envasados a granel para facilitar la toma de muestras, transporte y almacenamiento de líquidos
  • Excelente resistencia química
  • Rígidos y translúcidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4,2 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca