Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Acabado | Acristalado |
| Temperatura máxima | 1150 °C |
| Grosor (métrico) | 2,3mm |
| Peso (métrico) | 55g |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 76mm |
| Altura (métrico) | 46mm |
| Product Type | Crisol |