Learn More
Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Código de producto. 11568182 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Acabado del cuello unitSize
11568182 22-400 paquete de 500
1 options
Código de producto. 11568182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Caps have a PTFE facing, backed by F217 liners.
Polypropylene (PP) caps with F217 & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps. They have a PTFE facing, backed by F217 liners. The F217 liners consist of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE). PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference.
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Especificaciones
Color White
Material Polipropileno
N.º por caja 500/Cs.
Envase 5 bags of 100
Cantidad 500/Cs.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PE Foam/PTFE
Acabado del cuello 22-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Tipo de producto PE Foam/PTFE-lined Cap
Para utilizar con (equipo) Frasco
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 22-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca