Learn More
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Código de producto. p-22868 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
17814532 25mm cada uno
12719376 25mm paquete de 5
2 options
Código de producto. 17814532
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plato de pesaje y embudo de transferencia de muestras en uno.
Plato de pesaje y embudo de transferencia de muestras en uno.
  • Los embudos de vidrio de borosilicato con cuellos de vertido cónicos facilitan la microtransferencia de sólidos y líquidos
  • No se balancea ni se mueve mientras se pesa. El fondo plano mantiene el embudo estable mientras está en la balanza
  • Uso a temperaturas de hasta 454 °C
Información de órdenes
El paquete de surtido de cinco incluye uno de los siguientes elementos (diámetro x L): 10 x 35 mm, 15 x 40 mm, 20 x 45 mm, 25 x 55 mm y 32 x 68 mm
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 25mm
Diámetro del tubo (métrico) 10,25 mm de DE.; 8,12 mm de DI
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 55 mm
Para utilizar con (aplicación) Utilizados para la microtransferencia de sólidos y líquidos
Temperatura máx. (imperial) 849 °F
Temperatura máxima 454 °C
Tipo de producto Embudo de pesaje