Descripción
Manipule soluciones frías o calientes, basadas en disolventes o acuosas mediante los frascos de lavado Fisherbrand™ con pulverizador regulable.
Tipo de vaporización ajustable: «vapor fino» para placas de TLC; «aguja» para lavado de instrumental de vidrio; «flujo grande» para el chorro potente necesario para lavar filtros.“”“”“”
- El frasco está hecho de polietileno de alta densidad
- El pulverizador es de polipropileno
- El gatillo permite una pulverización controlada con una sola mano y con solo ejercer una ligera presión
- Las marcas grabadas muestran cuánto líquido queda
- La forma cuadrada ocupa poco espacio en la mesa de trabajo y asegura un centro de gravedad bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 33,8 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Color | White |
| Descripción | El tubo de inmersión tiene un filtro de fácil acceso para evitar obstrucciones. El diseño de doble cabezal, con abertura de carga lateral, garantiza soluciones sin contaminación. |
| Incluye | Pulverizador ajustable de polipropileno |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |