Learn More
Fisherbrand™ Cestas de inmersión para limpiadores de ultrasonidos
Código de producto. 10611432 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Dimensiones (L x An):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Dimensiones (L x An) unitSize
10611432 Polipropileno 74 x 50 mm cada uno
10196162 Acero inoxidable 78 x 60 mm cada uno
10089320 Acero inoxidable 59 x 60 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10611432
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este cestillo de inmersión está diseñado específicamente para los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xx Fisherbrand™. La malla fina hace que esta cesta de inmersión sea ideal para objetos pequeños. El mango extralargo hace que el manejo sea seguro y fácil.
  • Malla fina para ofrecer seguridad a las piezas pequeñas
  • Disponibles en polipropileno o acero inoxidable
  • Asa extralarga para facilitar el uso
Especificaciones
Tipo Cestillo de inmersión
Para utilizar con (equipo) Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211
Material Polipropileno
Dimensiones (L x An) 74 x 50 mm