Descripción
- Mantenga estable la temperatura del baño de refrigeración
- Garantice una limpieza de ultrasonidos adecuada con la temperatura exacta
- Se conecta al sistema de refrigeración de ciclo cerrado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Serpentín de enfriamiento |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tamaños de unidad Elmasonic: S 30, S 40, S 70, S 150 |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | S30 - S70 |