Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones
- Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Código de producto. 11776477 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diámetro interior (métrico):
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Color:
Crema
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
39 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11776477 | 17 mm | 9,5 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11756477 | 9 mm | 6,5 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11502493 | 9 mm | 6,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11532493 | 17 mm | 9,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rojo | 10 PCS |
| 10709984 | 25 mm | 12,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11552493 | 25 mm | 12,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11588122 | 17 mm | 9,5 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Crema | paquete de 10 |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11508132 | 25 mm | 12,5 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11538132 | 37 mm | 17,5 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Crema | paquete de 10 |
| 11764306 | 37 mm | 17,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11582493 | 37 mm | 17,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11786457 | 49 mm | 6,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11512503 | 49 mm | 6,5 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11568122 | 9 mm | 6,5 mm | Crema | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Product Code.
11776477
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para recipientes de abertura estrecha |
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes con un D.I. de 1,1 a 1,15 cm |
| Posiciones totales | 1 |
| Color | Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón antivuelco con septo |